Merck
645109
Sigma-Aldrich
N-(4-Methoxybenzyliden)-4-Fluoranilin
97%
Synonym(e):
4-Fluor-N-(4-methoxybenzyliden)-anilin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12FNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
65-69 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
imine
SMILES String
COc1ccc(cc1)\C=N\c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C14H12FNO/c1-17-14-8-2-11(3-9-14)10-16-13-6-4-12(15)5-7-13/h2-10H,1H3/b16-10+
InChIKey
ZICFPEHQRZAFBZ-MHWRWJLKSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)