Merck
644471
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethoxyethan
purification grade
Synonym(e):
mono-Glyme, Dimethylglycol, Ethylenglycoldimethylether, Monoglyme
About This Item
Lineare Formel:
CH3OCH2CH2OCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
90.12
Beilstein:
1209237
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
Qualität
purification grade
Dampfdichte
3.1 (20 °C, vs air)
Dampfdruck
48 mmHg ( 20 °C)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
396 °F
Expl.-Gr.
10.4 %
Verunreinigungen
≤0.003% water
Abdampfrückstand
≤0.0005%
Brechungsindex
n20/D 1.379 (lit.)
bp
85 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−58 °C (lit.)
Dichte
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COCCOC
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
41.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)