Fortfahren mit
632589
2-(2-Hydroxyphenyl)benzothiazol
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H9NOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.28
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
222-299-9
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
128-132 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccccc1-c2nc3ccccc3s2
InChI
1S/C13H9NOS/c15-11-7-3-1-5-9(11)13-14-10-6-2-4-8-12(10)16-13/h1-8,15H
InChI key
MVVGSPCXHRFDDR-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
758450
assay
97%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
solid
mp
128-132 °C (lit.)
mp
85-93 °C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)