Wichtige Dokumente
638471
5-(4-Fluorphenyl)-valeriansäure
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C6H5(CH2)4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
75-79 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
SMILES String
OC(=O)CCCCc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C11H13FO2/c12-10-7-5-9(6-8-10)3-1-2-4-11(13)14/h5-8H,1-4H2,(H,13,14)
InChIKey
BXEFPLJKYWEEAN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?