Merck
638331
Sigma-Aldrich
4-Cyanobenzolsulfonylchlorid
97%
About This Item
Lineare Formel:
NCC6H4SO2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
107-111 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitrile
SMILES String
ClS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C7H4ClNO2S/c8-12(10,11)7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H
InChIKey
DBMFYTQPPBBKHI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)