Merck
638269
Sigma-Aldrich
3,4-Dibenzyloxy-trans-β-Nitrostyrol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H19NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
361.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
118-122 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccc(OCc2ccccc2)c(OCc3ccccc3)c1
InChI
1S/C22H19NO4/c24-23(25)14-13-18-11-12-21(26-16-19-7-3-1-4-8-19)22(15-18)27-17-20-9-5-2-6-10-20/h1-15H,16-17H2/b14-13+
InChIKey
CHTJRVASYXOBSO-BUHFOSPRSA-N
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)