Merck
637041
Sigma-Aldrich
1,4-Didodecylbenzol
95%
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)11C6H4(CH2)11CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
414.75
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
40-44 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCc1ccc(CCCCCCCCCCCC)cc1
InChI
1S/C30H54/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-29-25-27-30(28-26-29)24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h25-28H,3-24H2,1-2H3
InChIKey
UDDNERKMSGPLJQ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)