Merck
636711
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(2-ethylhexyl)-2,5-Dijodbenzol
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H36I2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
554.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.5564 (lit.)
Dichte
1.3991 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
iodo
SMILES String
CCCCC(CC)Cc1cc(I)c(CC(CC)CCCC)cc1I
InChI
1S/C22H36I2/c1-5-9-11-17(7-3)13-19-15-22(24)20(16-21(19)23)14-18(8-4)12-10-6-2/h15-18H,5-14H2,1-4H3
InChIKey
TYZQQLJIRWRBFL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)