Fortfahren mit
63405
Malonsäure-monomethylester Kaliumsalz
≥99.0% (NT)
Synonym(e):
Kalium-monomethyl-malonat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 171,00
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 180,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3OCOCH2COOK
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
253-886-8
Beilstein/REAXYS Number:
3633585
MDL number:
Assay:
≥99.0% (NT)
€ 171,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (NT)
functional group
ester
SMILES string
[K+].COC(=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C4H6O4.K/c1-8-4(7)2-3(5)6;/h2H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
WWTULTKUWBKVGV-UHFFFAOYSA-M
Application
Methyl potassium malonate can be used in the total synthesis of (±)-vincorine, an akuammiline alkaloid which can find applications in biology. It can also be used to synthesize a key keto proline ester intermediate to prepare acutumine.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
7979063409P2222
description
≥99.0% (NT)
description
purum, ≥99.0% (NT)
description
≥97.0% (NT)
description
meets USP testing specifications
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥97.0% (NT)
assay
98.0-100.5%
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
functional group
ester
functional group
imide
functional group
-
functional group
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)