Merck
634026
Sigma-Aldrich
Nickel-62Ni
95 atom % (62Ni)
Synonym(e):
Nickel-62
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
62Ni
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
61.93
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141729
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
95 atom % (62Ni)
Form
solid
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[62Ni]
InChI
1S/Ni/i1+3
InChIKey
PXHVJJICTQNCMI-AKLPVKDBSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges