Merck
633003
Sigma-Aldrich
5-Chlorthiophen-2-carbonsäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3ClO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
154-158 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
chloro
SMILES String
OC(=O)c1ccc(Cl)s1
InChI
1S/C5H3ClO2S/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)
InChIKey
QZLSBOVWPHXCLT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid can be used in the synthesis of the following:
  • rivaroxaban, an oxazolidinone derivative used in the treatment of thromboembolic disorders[1]
  • 5-chloro-4-nitrothiophene-2-carboxylic acid, which can be used in the synthesis of thieno[2,3-b][1,4]thiapezine-5-ones
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
"A Novel Synthesis of the Oxazolidinone Antithrombotic Agent Rivaroxaban"
Yuan J, et al.
Molecules (Basel), 19(09), 14999- 11500 (2014)
Man Zhang et al.
Heterocycles, 101(1), 145-164 (2020-08-11)
Neuropathic pain, epilepsy, insomnia, and tremor disorder may arrive from an increase of intracellular Ca2+ concentration through a dysfunction of T-type Ca2+ channels. Thus, T-type calcium channels could be a target in drug discovery for the treatments of neuropathic pain