Wichtige Dokumente
632082
2,2,6,6-Tetrakis-(hydroxymethyl)-cyclohexanol
97%
Synonym(e):
(2,2,6,6-Tetramethylol)-cyclohexanol, 1,1,3,3-Tetra-(hydroxymethyl)-cyclohexan-2-ol, 2-Hydroxy-1,1,3,3-cyclohexantetramethanol
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H20O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.26
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
123-127 °C
SMILES String
OCC1(CO)CCCC(CO)(CO)C1O
InChI
1S/C10H20O5/c11-4-9(5-12)2-1-3-10(6-13,7-14)8(9)15/h8,11-15H,1-7H2
InChIKey
ICVIFRMLTBUBGF-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?