Wichtige Dokumente
630748
7,8-Dihydroxy-4-Methylcumarin
97%
Synonym(e):
4-Methyldaphnetin
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
242-246 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1=CC(=O)Oc2c(O)c(O)ccc12
InChI
1S/C10H8O4/c1-5-4-8(12)14-10-6(5)2-3-7(11)9(10)13/h2-4,11,13H,1H3
InChIKey
NWQBYMPNIJXFNQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)