Wichtige Dokumente
630691
6-Chlorothiochroman-4-on
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H7ClOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.67
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
67-71 °C (lit.)
SMILES String
Clc1ccc2SCCC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H7ClOS/c10-6-1-2-9-7(5-6)8(11)3-4-12-9/h1-2,5H,3-4H2
InChIKey
OKHUUKHZUNKSQA-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)