Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 652,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2N(CH2)2CD2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.13
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+2
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenisotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
form
solid
availability
not available in Japan
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
195 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
[2H]C([2H])(CCN)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)/i2D2
InChI key
BTCSSZJGUNDROE-CBTSVUPCSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % D | description 98 atom % D | description 98 atom % D | description ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP) |
| mass shift M+2 | mass shift M+2 | mass shift M+2 | mass shift M+1 |
| isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity ≥99 atom % 13C |
| technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form solid | form - | form - | form solid |
| mp 195 °C (dec.) (lit.) | mp −24-−23 °C (lit.) | mp −3 °C (lit.) | mp - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?