Merck
617245
Sigma-Aldrich
1-Brom-4-fluorbenzol-d4
98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
4-Bromfluorbenzol-d4
About This Item
Lineare Formel:
BrC6D4F
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
bp
150 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-16 °C (lit.)
Dichte
1.629 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]c1c([2H])c(Br)c([2H])c([2H])c1F
InChI
1S/C6H4BrF/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChIKey
AITNMTXHTIIIBB-RHQRLBAQSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
140.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
60 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)