616753
Anisol-2,3,4,5,6-d5
98 atom % D
Synonym(e):
Methoxy(benzol-d5)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
bp
154 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-37 °C (lit.)
Dichte
1.040 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c(OC)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D
InChIKey
RDOXTESZEPMUJZ-VIQYUKPQSA-N
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
109.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
43 °C - closed cup