Fortfahren mit
699608
Phosphorsäure -Lösung
suitable for NMR (reference standard), 85% in D2O (99.9 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 427,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H3PO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.00
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1921286
Assay:
83.5-86.5% (gravimetric)
Concentration:
85% in D2O (99.9 atom % D)
Form:
solution
€ 427,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
83.5-86.5% (gravimetric)
Quality Segment
form
solution
concentration
85% in D2O (99.9 atom % D)
technique(s)
NMR: suitable
NMR tube size
3 mm × 8 in.
density
1.481 g/cm3
suitability
suitable for NMR (reference standard)
SMILES string
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
31P sensitivity
Preparation Note
3 mm O.D. tube contains 0.235 mL.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
698822W29001793752
concentration
85% in D2O (99.9 atom % D)
concentration
85% in D2O (99.9 atom % D)
concentration
85 wt. % in H2O
concentration
49.5-50.5%
assay
83.5-86.5% (gravimetric)
assay
83.5-86.5% (gravimetric)
assay
84.0-86% (by NaOH, titration)
assay
-
form
solution
form
solution
form
-
form
liquid
density
1.481 g/cm3
density
1.481 g/cm3
density
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.331-1.336 g/mL at 20 °C
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
NMR tube size
3 mm × 8 in.
NMR tube size
5 mm × 8 in.
NMR tube size
-
NMR tube size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphorsäure -Lösung
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)