Fortfahren mit
616443
N-Nitrosodiethan-d8-Olamin
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonym(e):
N-Nitrosobis(2-hydroxyethyl)-d8-amine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 392,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.080,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ONN(CD2CD2OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.18
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+8
€ 392,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
assay
≥98% (CP)
mass shift
M+8
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])N(N=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C4H10N2O3/c7-3-1-6(5-9)2-4-8/h7-8H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
InChI key
YFCDLVPYFMHRQZ-SVYQBANQSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
269565493384616311
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
description
98 atom % D
description
98 atom % D
description
98 atom % D, 98% (CP)
mass shift
M+8
mass shift
M+8
mass shift
M+8
mass shift
M+8
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
assay
≥98% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
98% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Piktogramme
FlameHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
52.9 °F
Flammpunkt (°C)
11.6 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1173019-53-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)