Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 701,00 |
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 3.130,00 |
Über diesen Artikel
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
98% (CP)
form
solid
optical activity
[α]25/D +20.7°, c = 2 in 5 M HCl
technique(s)
protein expression: suitable
mp
263-264 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
Cl.[2H]C([2H])(CN)C([2H])([2H])C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1/i1D2,2D2;
InChI key
BVHLGVCQOALMSV-UGJIAQRQSA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % D, 98% (CP) | description 99 atom % 13C, 95% (CP) | description 98 atom % 15N, 98% (CP) | description 99 atom % 13C, 99 atom % 15N, 95% (CP) |
| mass shift M+4 | mass shift M+6 | mass shift M+2 | mass shift M+8 |
| technique(s) protein expression: suitable | technique(s) protein expression: suitable | technique(s) protein expression: suitable, bio NMR: suitable | technique(s) bio NMR: suitable, protein expression: suitable |
| isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 98 atom % 15N | isotopic purity 99 atom % 13C, 99 atom % 15N |
| assay 98% (CP) | assay 95% (CP) | assay 98% (CP) | assay 95% (CP) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?