Merck
61139
Sigma-Aldrich
Kupfer
turnings, purum p.a., ≥99.0%
Synonym(e):
Cu
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Cu
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
63.55
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141711
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
purum p.a.
turnings
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0%
Eignung der Reaktion
core: copper
reagent type: catalyst
Widerstandsfähigkeit
1.673 μΩ-cm, 20°C
Späne L
~0.5 cm
bp
2567 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1083.4 °C (lit.)
Dichte
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Al: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Fe: ≤200 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤100 mg/kg
Zn: ≤200 mg/kg
SMILES String
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChIKey
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Kupferturnings sind eine Art Kupfermetall, das speziell geschnitten wurde, um eine große Oberfläche zu erreichen. Diese Art von Kupfer ist besonders nützlich, da sie eine größere Kontaktfläche für die Interaktion mit Reagenzien bietet, was die Reaktionen beschleunigen und die Erträge erhöhen kann.
Anwendung
Kupferspäne werden für die Synthese anorganischer Salze und organometallischer Komplexe und als Katalysatoren für eine Vielzahl synthetischer Transformationen verwendet. Sie eignen sich für folgende Anwendungen:
  • Synthese von Polynitro[60]fulleren.
  • Kupfer-katalysierte Azid-Alkyn-Huisgen-Cykloaddition („Klick“-Reaktion) für die Synthese 5-gliedriger Heterocyclen.
  • Trifluormethylierung von heteroaromatischen Verbindungen.
  • Herstellung von Elektrolyt für nur kupferhaltige hybride Durchflussbatterien.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Structural and thermal properties of the alkaline cuprate KCuO2
Giorgio A. Costa, Elena Kaiser
Thermochimica Acta, 591-598 (1995)
Copper catalysis in organic synthesis.
Sherry R C.
Beilstein Journal of Organic Chemistry, 11, 2252?2253-2252?2253 (2015)
Synthesis and explosive decomposition of polynitro [60] fullerene.
Cataldo F, et al.
Carbon, 62, 413-421 (2013)
Generation of new fluorophore by Click chemistry: synthesis and properties of β-cyclodextrin substituted by 2-pyridyl triazole.
David O, et al.
Tetrahedron Letters, 48(37), 6527-6530 (2007)
Three-component coupling of alkynes, Baylis?Hillman adducts and sodium azide: A new synthesis of substituted triazoles.
Chandrasekhar S, et al.
Tetrahedron Letters, 47(18), 3059-3063 (2006)