Fortfahren mit
609099
L-Threonin-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
Synonym(e):
(2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid-15N, 15N Labeled L-threonine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.750,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH(OH)CH(15NH2)CO2H
Molekulargewicht:
120.11
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
solid
€ 1.750,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Segment
assay
98% (CP)
form
solid
optical activity
[α]20/D −27.4°, c = 1 in H2O
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
256 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
C[C@@H](O)[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1/i5+1
InChI key
AYFVYJQAPQTCCC-SZEKAKMSSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A56655
description
98 atom % 15N, 98% (CP)
description
98%
mass shift
M+1
mass shift
-
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
-
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
-
assay
98% (CP)
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
powder or crystals
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)