Fortfahren mit
609048
DL-Serin-15N
98 atom % 15N
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOCH2CH(15NH2)CO2H
Molekulargewicht:
106.09
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Mass shift:
M+1
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Segment
form
solid
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
[15NH2]C(CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/i4+1
InChI key
MTCFGRXMJLQNBG-AZXPZELESA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
609250608858
description
98 atom % 15N
description
98 atom % 15N
description
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
solid
form
solid
form
solid
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
280 °C (dec.) (lit.)
mp
-83 °C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)