Fortfahren mit
607304
Methyl-d3-amin-15N-hydrochlorid -hydrochlorid
99 atom % D, 98 atom % 15N, 99% (CP)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CD315NH2 · HCl
Molekulargewicht:
71.53
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N, 99 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % 15N, 99 atom % D
assay
99% (CP)
form
solid
mp
232-234 °C (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
Cl.[2H]C([2H])([2H])[15NH2]
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H/i1D3,2+1;
InChI key
NQMRYBIKMRVZLB-CKHMYQJJSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
589896608688
description
99 atom % D, 98 atom % 15N, 99% (CP)
description
98 atom % 15N, 98 atom % D
description
98 atom % 15N, gas
isotopic purity
99 atom % D, 98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N, 98 atom % D
isotopic purity
98 atom % 15N
assay
99% (CP)
assay
-
assay
-
mass shift
M+4
mass shift
M+2
mass shift
M+1
form
solid
form
-
form
gas
mp
232-234 °C (lit.)
mp
-
mp
-93 °C (lit.)
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)