Merck
606588
Sigma-Aldrich
Styrol-β-13C
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains 4-tert-butylcatechol as stabilizer
Größe auswählen
1 G
€ 2.200,00
€ 2.200,00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 2.200,00
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH=13CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 2.200,00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥98% (CP)
Enthält
4-tert-butylcatechol as stabilizer
bp
145-146 °C (lit.)
Dichte
0.918 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[13CH2]=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i1+1
InChIKey
PPBRXRYQALVLMV-OUBTZVSYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
hearing organs, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
89.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
32.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)