Merck
606359
Sigma-Aldrich
1,2,3-Trichlorpropan-13C3
99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
Cl13CH213CHCl13CH2Cl
Molekulargewicht:
150.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
bp
156 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-14 °C (lit.)
Dichte
1.415 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
Cl[13CH2][13CH](Cl)[13CH2]Cl
InChI
1S/C3H5Cl3/c4-1-3(6)2-5/h3H,1-2H2/i1+1,2+1,3+1
InChIKey
CFXQEHVMCRXUSD-VMIGTVKRSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)