Merck
605832
Sigma-Aldrich
Octansäure-1-13C Extra
99 atom % 13C
Synonym(e):
Octansäure-1-13C, Caprylsäure-1-13C
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)613CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Beschreibung
Special high CP
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Brechungsindex
n20/D 1.4284 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16 °C (lit.)
Dichte
0.916 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i8+1
InChIKey
WWZKQHOCKIZLMA-VJJZLTLGSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)