Merck
603538
Sigma-Aldrich
1-Phenylethanol-2-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonym(e):
sec-Phenethyl-β−13C-Alkohol
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH(OH)13CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
bp
204 °C/745 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
19-20 °C (lit.)
Dichte
1.020 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[13CH3]C(O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/i1+1
InChIKey
WAPNOHKVXSQRPX-OUBTZVSYSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
187.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
86.6 °C - Pensky-Martens closed cup