Wichtige Dokumente
60323
Kalium-hexahydroxostannat
≥95.0%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95.0%
SMILES String
O.O.O.[K+].[K+].[O-][Sn]([O-])=O
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)