Direkt zum Inhalt
336262
Natriumstannat Trihydrat
95%
Synonym(e):
Sodium stannate hydrate (Na2 SnO3 .3H2O), Sodium tin oxide (Na2 SnO3 ), trihydrate, Sodium tin oxide trihydrate (Na2 SnO3 .3H2O)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H6O6Sn.2Na
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Assay:
95%
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
95%
form
powder
reaction suitability
core: sodium, reagent type: catalyst
SMILES string
[Na+].[OH-][Sn+4]([OH-])([OH-])([OH-])([OH-])[OH-]
InChI
InChI=1S/2Na.6H2O.Sn/h;;6*1H2;/q2*+1;;;;;;;+4/p-6
InChI key
PMPBLIIMRRPPEO-UHFFFAOYSA-H
Application
Sodium stannate trihydrate can be used as a precursor to synthesize:
  • Lanthanum stannate nanoparticles that are used for the modification of glassy carbon electrodes.
  • Neodymium stannate nanoparticles for the selective detection of dimetridazole in biological samples.
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)