Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H310BO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
61.03
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
EC Number:
237-478-7
MDL number:
Isotopic purity:
95 atom % 10B
Mass shift:
M-1
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenisotopic purity
95 atom % 10B
Quality Segment
density
1.435 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M-1
SMILES string
O[10B](O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H/i1-1
InChI key
KGBXLFKZBHKPEV-BJUDXGSMSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
13813-79-1
CAS No.
13813-79-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?