Merck
59816
Sigma-Aldrich
4-Isothiocyanato-benzoesäure-tert.-butylester
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
4-(tert.-Butyloxycarbonyl)-phenylisothiocyanat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H13NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97.0% (HPLC)
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)c1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C12H13NO2S/c1-12(2,3)15-11(14)9-4-6-10(7-5-9)13-8-16/h4-7H,1-3H3
InChIKey
LXVVKZRNRVNESX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)