Merck
596795
Sigma-Aldrich
2-Iod-m-xylol
97%
Synonym(e):
2-Iod-1,3-dimethylbenzol
About This Item
Lineare Formel:
IC6H3(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.6030 (lit.)
bp
223-224 °C (lit.)
Dichte
1.608 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cccc(C)c1I
InChI
1S/C8H9I/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,1-2H3
InChIKey
QTUGGVBKWIYQSS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)