Merck
596353
Sigma-Aldrich
Triethoxy(1-phenylethenyl)silan
98%
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5O)3SiC(CH2)C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.4800 (lit.)
bp
264-265 °C (lit.)
Dichte
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCO[Si](OCC)(OCC)C(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C14H22O3Si/c1-5-15-18(16-6-2,17-7-3)13(4)14-11-9-8-10-12-14/h8-12H,4-7H2,1-3H3
InChIKey
DKFGYGJKRWRIPR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
A silicon-based nucleophile shown to be reactive in Pd-catalyzed cross-coupling reactions.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
195.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
90.6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Denmark, S. E.; Ober, M. H.
Aldrichimica Acta, 36, 75-75 (2003)