Merck
596043
Sigma-Aldrich
Cyclopentyltriethoxysilan
98%
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5O)3SiC5H9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.4240 (lit.)
bp
218-219 °C (lit.)
Dichte
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCO[Si](OCC)(OCC)C1CCCC1
InChI
1S/C11H24O3Si/c1-4-12-15(13-5-2,14-6-3)11-9-7-8-10-11/h11H,4-10H2,1-3H3
InChIKey
MGGAITMRMJXXMT-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)