Merck
595578
Sigma-Aldrich
[Bis-(2,2,2-trifluorethoxy)-phosphinyl]-essigsäure-ethylester
≥96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H11F6O5P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
332.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualitätsniveau
Assay
≥96%
Brechungsindex
n20/D 1.3730 (lit.)
bp
249-250 °C (lit.)
Dichte
1.403 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
fluoro
phosphonate
SMILES String
CCOC(=O)CP(=O)(OCC(F)(F)F)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C8H11F6O5P/c1-2-17-6(15)3-20(16,18-4-7(9,10)11)19-5-8(12,13)14/h2-5H2,1H3
InChIKey
HBYHPBCAZBLFTD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)