Wichtige Dokumente
595225
1-(1,1-Dimethylheptyl)-3,5-dimethoxybenzol
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
H3C(CH2)5 C(CH3)2 C6H3(OCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.40
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.500 (lit.)
bp
122 °C/0.5 mmHg (lit.)
Dichte
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCC(C)(C)c1cc(OC)cc(OC)c1
InChI
1S/C17H28O2/c1-6-7-8-9-10-17(2,3)14-11-15(18-4)13-16(12-14)19-5/h11-13H,6-10H2,1-5H3
InChIKey
MYYOUJBZUGHFNX-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?