Merck
59490
Sigma-Aldrich
(4R,5R)-2,2-Dimethyl-α,α,α′,α′-tetra-(2-naphthyl)dioxolan-4,5-dimethanol
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonym(e):
(−)-2,3-O-Isopropyliden-1,1,4,4-tetra-(2-naphthyl)-L-threit, (−)-DINOL
Größe auswählen
1 G
€ 283,00
€ 283,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 283,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C47H38O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
666.80
Beilstein:
6168481
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 283,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Optische Aktivität
[α]20/D −116±2°, c = 1% in ethyl acetate
Optische Reinheit
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
213-216 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
hydroxyl
ketal
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)O[C@H]([C@@H](O1)C(O)(c2ccc3ccccc3c2)c4ccc5ccccc5c4)C(O)(c6ccc7ccccc7c6)c8ccc9ccccc9c8
InChI
1S/C47H38O4/c1-45(2)50-43(46(48,39-23-19-31-11-3-7-15-35(31)27-39)40-24-20-32-12-4-8-16-36(32)28-40)44(51-45)47(49,41-25-21-33-13-5-9-17-37(33)29-41)42-26-22-34-14-6-10-18-38(34)30-42/h3-30,43-44,48-49H,1-2H3/t43-,44-/m1/s1
InChIKey
QWADMRIAKWGVBF-NDOUMJCMSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
TADDOLs demonstrate versatility in metal-catalyzed asymmetric reactions and as Brønsted acid organocatalysts in hetero-Diels–Alder reactions.