Merck
592897
Sigma-Aldrich
Imidazol-1-methanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)