Fortfahren mit
736775
4-Methyl-1H-imidazole-2-carboxaldehyde
95%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 134,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H6N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
€ 134,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
95%
form
solid
mp
140-145 °C
functional group
aldehyde
SMILES string
Cc1c[nH]c(C=O)n1
InChI
1S/C5H6N2O/c1-4-2-6-5(3-8)7-4/h2-3H,1H3,(H,6,7)
InChI key
AEYQOYLTLFOCHR-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
711292639850749281
description
95%
description
95%
description
95%
description
95%
assay
95%
assay
95%
assay
95%
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
liquid
form
solid
form
solid
mp
140-145 °C
mp
-
mp
-
mp
163-174 °C
functional group
aldehyde
functional group
bromo
functional group
bromo
functional group
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)