Merck
590770
Sigma-Aldrich
2-(2-Thienyl)furan
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.6210 (lit.)
bp
209 °C (lit.)
Dichte
1.192 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
c1coc(c1)-c2cccs2
InChI
1S/C8H6OS/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8/h1-6H
InChIKey
RVYKTPRETIBSPK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
198.0 °F
Flammpunkt (°C)
92.2 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chung-Wen Kuo et al.
Membranes, 11(2) (2021-02-13)
Five carbazole-containing polymeric membranes (PDTC, P(DTC-co-BTP), P(DTC-co-BTP2), P(DTC-co-TF), and P(DTC-co-TF2)) were electrodeposited on transparent conductive electrodes. P(DTC-co-BTP2) shows a high ΔT (68.4%) at 855 nm. The multichromic properties of P(DTC-co-TF2) membrane range between dark yellow, yellowish-green, gunmetal gray, and dark