Merck
588822
Sigma-Aldrich
Natriumformiat-13C,18O2
95 atom % 18O, 99 atom % 13C
Synonym(e):
Ameisensäure-13C,18O2 Natriumsalz
About This Item
Lineare Formel:
H13C18O2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
73.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
95 atom % 18O
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
259-262 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[Na+].[18O-][13CH]=[18O]
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1/i1+1,2+2,3+2;
InChIKey
HLBBKKJFGFRGMU-SORTUTTKSA-M
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable