Merck
588180
Sigma-Aldrich
1-Dimethylamino-2-propylamin
98%
Synonym(e):
N,N-Dimethylpropylendiamin
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(NH2)CH2N(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.18
Beilstein:
969185
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.421 (lit.)
bp
113 °C (lit.)
Dichte
0.792 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(N)CN(C)C
InChI
1S/C5H14N2/c1-5(6)4-7(2)3/h5H,4,6H2,1-3H3
InChIKey
RRQHLOZQFPWDCA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
95.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
35 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)