588172
5-Brom-2-hydroxypyrimidin
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
230 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Oc1ncc(Br)cn1
InChI
1S/C4H3BrN2O/c5-3-1-6-4(8)7-2-3/h1-2H,(H,6,7,8)
InChIKey
VTUDATOSQGYWML-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable