Merck
587389
Sigma-Aldrich
Silbermolybdat
technical grade
Synonym(e):
Disilver tungstate (Ag2 WO4 )
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Ag2MoO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
375.67
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical grade
Form
powder
solid
mp (Schmelzpunkt)
483 °C
Dichte
6.18 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Ag+].[Ag+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ag.Mo.4O/q2*+1;;;;2*-1
InChIKey
MHLYOTJKDAAHGI-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)