Merck
586390
Sigma-Aldrich
1-Dodecanol-1-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
Dodecylalkohol-1-13C
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)1013CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Form
solid
bp
260-262 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
22-26 °C (lit.)
Dichte
0.837 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CCCCCCCCCCC[13CH2]O
InChI
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3/i12+1
InChIKey
LQZZUXJYWNFBMV-HNHCFKFXSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
249.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
121 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)