Merck
579483
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-(trifluormethyl)-benzimidazol
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6F3N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
185-189 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Nc1ccc2[nH]c(nc2c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H6F3N3/c9-8(10,11)7-13-5-2-1-4(12)3-6(5)14-7/h1-3H,12H2,(H,13,14)
InChIKey
CKEKFQLHCAZGSP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)