Merck
575828
Sigma-Aldrich
Poly(pyromellitsäuredianhydrid-co-4,4′-oxydianilin), Amidsäure -Lösung
15.0 wt. %±5 wt. % in NMP/aromatic hydrocarbons (80%/20% solvent ratio)
Synonym(e):
Pyre-M.L.® RC-5057
Größe auswählen
1 L
€ 260,00
€ 260,00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
€ 260,00
About This Item
Lineare Formel:
(C12H12N2O .C10H2O6)x
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
€ 260,00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Konzentration
15.0 wt. %±5 wt. % in NMP/aromatic hydrocarbons (80%/20% solvent ratio)
Brechungsindex
n20/D 1.5120
Viskosität
50-70 poise
Löslichkeit
H2O: 65-71 wt. %
Dichte
1.090 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
−20°C
Physikalische Eigenschaften
Viscosity tends to decrease over time, this will not affect the product usage.
Rechtliche Hinweise
Pyre-M.L. is a registered trademark of Industrial Summit Technologies Corp.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
138.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
59 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Questions
  1. 해당 polyimide에서 shape memory 특성이 나타날까요?
    1 answer
    1. Unfortunately, this product has not been tested for shape memory application. As per the Product Detail Page, the item is manufactured by Pyre-M.L. RC-5057a registered trademark of Industrial Summit Technologies Corp.
      Here is the tech bulletin from the supplier: https://www.istusa.com/wp-content/uploads/2019/01/Pyre-ML-Technical-Bulletin.pdf
      More information can be found on the vendor's website: https://www.istusa.com/industrial_material/pyre-ml/