Merck
574708
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorphenyl)-4,4,4-trifluor-1,3-butandion
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H6ClF3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay:
97%
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
60-64 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
fluoro
ketone
SMILES String
FC(F)(F)C(=O)CC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H6ClF3O2/c11-7-3-1-6(2-4-7)8(15)5-9(16)10(12,13)14/h1-4H,5H2
InChIKey
LJHFYVKVIIMXQM-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)