Merck
574414
Sigma-Aldrich
3,5-Dichlor-2-hydroxypyridin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3Cl2NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.99
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
180-182 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ncc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C5H3Cl2NO/c6-3-1-4(7)5(9)8-2-3/h1-2H,(H,8,9)
InChIKey
ZICOPWJJZSJEDL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)